주요 문서
Z126292
Supelco
Tube-type sprayer
capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩332,514
₩332,514
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩332,514
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
₩332,514
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
용량
50 mL
애플리케이션
Tube-type sprayer may be used in thin-layer chromatography.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fatemeh S Mirnaghi et al.
Analytical chemistry, 83(15), 6018-6025 (2011-06-30)
Biocompatible C18-polyacrylonitrile (PAN) coating was used as the extraction phase for an automated 96-blade solid phase microextraction (SPME) system with thin-film geometry. Three different methods of coating preparation (dipping, brush painting, and spraying) were evaluated; the spraying method was optimum