주요 문서
Z413240
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Unjacketed, effective L 150 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩220,154
₩220,154
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩220,154
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩220,154
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint ST/NS24/40
I.D. × O.D.
19 mm × 22 mm
유효 길이
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)