주요 문서
Z116904
Syringe PP/PE with removable needle
capacity 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩161,385
₩161,385
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩161,385
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
₩161,385
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
graduated 0.2 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf
용량
5 mL
니들 게이지 × 길이
21 × 1 1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The rigid PE plungers of these syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. Syringes have Luer tips, the SS needles have all PP Luer hubs.
Needles and syringes are sterilized and individually packaged, with no contaminating lubricants added.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1