주요 문서
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩101,703
₩101,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩101,703
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩101,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE
특징
Flexible
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37774-0101
길이 × 직경
53 mm × 12.5 mm
길이
13 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)