주요 문서
Z105090
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 18 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩49,329
₩49,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩49,329
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
₩49,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PE
특징
Rigid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37773-0000
길이
18 in.
18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)