문서
Z329126
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
제조업체/상표
BRAND 137610
길이
25 mm
막대 직경
8 mm
피봇 링 직경
9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
기타 정보
BR137610 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG