주요 문서
CLS6970SR
Corning® magnetic stir bar retrievers
ergonomic stir bar retriever, 1/cs
동의어(들):
stir bar retrievers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩17,052
₩17,052
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩17,052
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.73
₩17,052
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 6970SR
호환성
all stirring models
관련 카테고리
일반 설명
The Corning stir bar retriever contains a strong magnet to remove a stir bar from all glass and plastic containers used in the laboratory. The container must be taken off the magnetic stirrer before using the retriever as the high-powered magnet in the stirrer cancels out the one in the retriever. The handle is designed for ergonomic and easy retrieval. The retriever is available one per case.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)