주요 문서
Y906492
Sigma-Aldrich
Valve
brass bellows, 1/4 in. NPT straight path, external
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.12
Note: This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
material
brass bellows
파라미터
1000 psi max. pressure
길이
1.9375 in.
중량
159 g
피팅
1/4 in. NPT straight path, external
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)