주요 문서
Z261416
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
stainless steel, CGA Inlet size 330, female ¼ in. outlet
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩675,584
₩675,584
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩675,584
About This Item
UNSPSC 코드:
41112404
NACRES:
NB.51
₩675,584
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
입구 압력 측정 범위
≤3,000 psig
CGA 인렛 크기
330
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
경고
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
법적 정보
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)