문서
Z175552
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, brass
동의어(들):
Lecture Bottle Control Valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
brass
피팅
CGA Inlet for 180M/110F
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.