주요 문서
WHA1114090
Whatman® qualitative filter paper, Grade 114
circles, diam. 90 mm, pack of 100
동의어(들):
Z752541
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cellulose filters
circles
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1114-090
Whatman Article No. 28417680 (US reference)
파라미터
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
직경
90 mm
두께
190 μm
≤0.06%
공극 크기
25 μm (Particle retention)
기초 중량
77 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc. Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
Grade 114: 25 μm (fast, smooth filter paper)
Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse and gelatinous precipitates. Smooth surface for easy removal of precipitates.
특징 및 장점
  • Only half the thickness of Grade 113
  • Suitable for coarse or gelatinous precipitates
  • Smooth surface for easy recovery of precipitates.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)