주요 문서
Z243906
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
동의어(들):
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩233,552
6 X 1 EA
₩859,908
₩233,552
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩233,552
6 X 1 EA
₩859,908
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
₩233,552
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
O.D. × H
6.5 cm × 10.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. do you sell the seperate lids of this tank? We have 2 broken lids, so if possible would like to buy 2 lids for the 2243906-1EA
    1 답변
    1. Yes, replacement lids are available for this product. Please see the link below to the replacement lids for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z407259