W507709
L-Fenchone
≥98%
동의어(들):
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥98%
광학 활성
[α]20/D −51°, neat
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
camphoraceous; earthy; woody
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면책조항
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
151.7 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66.5 °C - closed cup