W246506
Eucalyptol
natural, ≥99%, FCC, FG
동의어(들):
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
limonene (sum of D, L and DL)
감각 수용성의
camphoraceous; herbaceous; minty
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup