주요 문서
W266809
Sigma-Aldrich
DL-Menthyl acetate
≥97%, FG
동의어(들):
(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) acetate, Menthyl acetate racemic
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W266809-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩190,922
10 KG
₩1,782,645
25 KG
₩4,237,321
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W266809-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩190,922
10 KG
₩1,782,645
25 KG
₩4,237,321
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2668
EC Number:
유럽평의회 번호:
206
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.016
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.445
bp
228-229 °C
density
0.922 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; cooling; minty
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
InChI key
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Taste at 25 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Mentha arvensis, peppermint, scotch spearmint, raspberry, mango, buchu oil, lemon blam, ginger and orange juice, eucalyptus oil.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 58-58 (2002)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)