W376109
5-Methyl-2-hepten-4-one solution
natural, 10 wt. % in ethanol, FG
동의어(들):
Hazelnut Ketone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
농도
10 wt. % in ethanol
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coffee; green; hazelnut; earthy
SMILES string
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI key
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C