W342017
Damascenone
natural, 1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol), FG
동의어(들):
β-Damascenone, 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
양식
liquid
농도
1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol)
색상
yellow
refractive index
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
density
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; smoky; herbaceous; nutty; citrus; woody; rose; wine-like
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup