W376108
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans
98%, stabilized, FG
동의어(들):
Hazelnut ketone
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
98%
포함 가능
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
hazelnut; pungent; nutty
SMILES string
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI key
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
관련 카테고리
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup