주요 문서
W251500
Sigma-Aldrich
Geranyl caproate
mixture of isomers, natural (US), ≥95%, FG
동의어(들):
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl hexanoate, Geranyl hexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W251500-SAMPLE-K
₩84,448
100 G
₩254,359
1 KG
₩1,358,984
₩84,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W251500-SAMPLE-K
₩84,448
100 G
₩254,359
1 KG
₩1,358,984
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.39
FEMA Number:
2515
EC Number:
유럽평의회 번호:
317
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.067
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
geranium; floral; fruity; waxy; rose
Grade:
FG
Kosher
natural (US)
생물학적 소스:
palm oil
식품 알레르기항원:
no known allergens
₩84,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
palm oil
Quality Level
Grade
FG
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.462
density
0.892 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
geranium; floral; fruity; waxy; rose
SMILES string
CCCCCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C16H28O2/c1-5-6-7-11-16(17)18-13-12-15(4)10-8-9-14(2)3/h9,12H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b15-12+
InChI key
ARVSCQUZFFSNKF-NTCAYCPXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
200.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.33 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)