주요 문서
W337307
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
≥97%, FG
동의어(들):
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, coffee furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W337307-SAMPLE-K
₩83,636
100 G
₩171,637
250 G
₩251,923
1 KG
₩628,590
5 KG
₩2,595,457
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W337307-SAMPLE-K
₩83,636
100 G
₩171,637
250 G
₩251,923
1 KG
₩628,590
5 KG
₩2,595,457
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
FEMA Number:
3373
Beilstein:
1341334
EC Number:
유럽평의회 번호:
2338
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.042
NACRES:
NA.21
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coffee; nutty; brown; rum
SMILES string
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Low-temperature combustion chemistry of novel biofuels: resonance-stabilized QOOH in the oxidation of diethyl ketone.: This article explores the combustion chemistry of biofuels, including the oxidation mechanisms of diethyl ketone and related compounds, highlighting the role of 2-methyltetrahydrofuran-3-one as an intermediate in low-temperature oxidation processes (Scheer et al., 2014).
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)