주요 문서
W229202
Sigma-Aldrich
Cinnamon oil, ceylon type
FCC, FG
동의어(들):
Cinnamomum zeylanicum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2292
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
광학 활성
[α]20/D −0.5°, neat
기원
Sri Lanka origin
refractive index
n20/D 1.533
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cinnamon; clove; spicy; woody
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)