주요 문서
W225800
Sigma-Aldrich
Cassia oil
FG
동의어(들):
Cinnamomum cassia
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W225800-SAMPLE-K
₩77,648
1 KG
₩235,988
₩77,648
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W225800-SAMPLE-K
₩77,648
1 KG
₩235,988
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2258
유럽평의회 번호:
401n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩77,648
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
Cinnamomum cassia Blume
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
refractive index
n20/D 1.609
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; spicy
생화학적/생리학적 작용
Taste at 10 ppm
제조 메모
Extraction method: steam distillation
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91.67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)