주요 문서
SYNV120500
Synthware volume vacuum trap
500 mL, joint: ST/NS 45/50
동의어(들):
Synthware V120500
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩240,860
₩240,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩240,860
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩240,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS45/50
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware V120500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)