주요 문서
SYNH200003
Synthware aluminum heat transfer block for round bottom flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩113,274
₩113,274
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩113,274
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
₩113,274
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
제조업체/상표
H200003
일반 설명
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)