주요 문서
SYNH200001
Synthware aluminum heat transfer block for mini vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩110,432
₩110,432
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩110,432
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.51
₩110,432
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
H200001
Kemtech H200001
일반 설명
Synthware aluminum heat transfer block is used in place of a glass sand bath in microscale experiments. It has holes to hold 3.0 mL and 5.0 mL heavy-wall reaction vials, as well as four Craig crystallization tubes, with one holder on the top for a standard thermometer.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)