주요 문서
SYNM280004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-left, Rear-left-right
동의어(들):
Synthware M280004, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,336,552
₩1,336,552
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,336,552
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩1,336,552
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
특징
number of ports 4
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M280004
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 4 mm double oblique, high vacuum solid glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. Beams are 22 mm O.D. with front-left and rear-left-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is 75 mm center to center.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)