주요 문서
SYNM111004
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left-right
동의어(들):
Synthware M111004, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,196,888
₩1,196,888
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,196,888
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩1,196,888
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
특징
number of ports 4
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M111004
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General purpose double bank manifold for use with vacuum and inert gas. Supplied with 0-4 mm high vacuum valves for grease-free operation. Both banks are made from 22 mm medium wall tubing and have all banks open. Ports are spaced 100 mm center to center and have an O.D. of 10 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)