주요 문서
SYNM101003
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connections: Front-left, Rear-right
동의어(들):
Synthware M101003, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩996,223
₩996,223
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩996,223
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩996,223
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
number of ports 3
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M101003
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
General purpose double bank manifold for use with vacuum and inert gas. Supplied with 0-4 mm high vacuum valves for grease-free operation. Both banks are made from 22 mm medium wall tubing and have all banks open. Ports are spaced 100 mm center to center and have an O.D. of 10 mm. With front-left and rear-right 10 mm hose connections.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)