주요 문서
SYNM451004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-right, Rear-left-right
동의어(들):
Synthware M451004, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,336,552
₩1,336,552
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,336,552
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩1,336,552
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
number of ports 4
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M451004
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 4 mm double oblique, high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels. Beams are 22 mm O.D. with front-right and rear-left-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is 75 mm center to center.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)