주요 문서
SYNM350004
Synthware double manifold with left-hand side SJ 35/20 joint
joint: ST/NS 35/20, Ports: 4
동의어(들):
Synthware M350004, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,052,657
₩1,052,657
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,052,657
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
₩1,052,657
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
조인트
joint: ST/NS35/20
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
M350004
일반 설명
Synthware glass manifold featuring high vacuum hollow glass stopcocks, the smaller O.D. 17 mm front tube is designed for inert gases, while the larger O.D. 22 mm back tube is for vacuum, which has a 35/20 socket on the left-hand side. Hose connections are located front-left-right.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)