주요 문서
Z743497
Aluminum heating/cooling block
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
동의어(들):
dry block, tube cooling block, tube heating block
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩288,971
₩288,971
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩288,971
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.77
₩288,971
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-3030
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
질문
1–2 / 2 질문  
  1. dimensions?
    1 답변
    1. The dimensions of this product are as follow:
      Hole Depth: 35.10 mm
      Hole Diameter : 10.70 mm
      Length : 119.4 mm
      Width: 102 mm
      Height: 37.6 mm
      도움이 되었습니까?
  2. Was sind die Masse dieses Blocks? Hoehe, Breite, Tiefe, Durchmesser der Ausbohrung? etc
    1 답변
    1. This is a product of Diversified Biotech. The manufacturer states this item is suitable for use with 1.5 - 2.0 ml tubes. There are 30 holes per chamber. The hole depth is not reported. The chamber dimensions are as follows:
      Length - 4 11/16 inches
      Height - 1 1/2 inches
      Width - 4 inches