주요 문서
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩872,291
₩872,291
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩872,291
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩872,291
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
직경 × 길이
90 mm × 250 mm
탱크 직경
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)