주요 문서
SYNF894250
Synthware reaction tube with glass stopcock
250 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F894250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩172,246
₩172,246
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩172,246
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.51
₩172,246
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless tube
glass tube
조인트
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F894250
용량
250 mL
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)