주요 문서
Z203017
Supelco
Flow controller for flash-chromatography assembly with threaded joints
joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩478,268
₩478,268
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩478,268
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
₩478,268
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
조인트
joint: ST/NS29/32
기술
LPLC: suitable
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)