주요 문서
SYNF291975
Synthware solvent addition funnel
top diam. 75 mm
동의어(들):
Synthware F291975, glass funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩103,835
₩103,835
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩103,835
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
₩103,835
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F291975
상부 직경
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)