주요 문서
SYNF304000
Synthware single-neck round-bottom flask
1000 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F304000, glass round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩67,295
₩67,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩67,295
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩67,295
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F304000
용량
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)