주요 문서
Z740625
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 45 mL, dish diam. × H 40 mm × 25 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩205,030
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩205,030
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩205,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
포장
pack of 6 ea
용량
45 mL
접시 직경 × 높이
40 mm × 25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)