주요 문서
SYND441405
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
5 mL, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware D441405, Dean-Stark apparatus, Distilling receiver, Dean-Stark trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩366,314
₩366,314
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩366,314
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
₩366,314
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D441405
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)