주요 문서
CLS360210
Pyrex® Dean-Stark receiver, 24/40 male and female joints
capacity 10 mL
동의어(들):
Corning® 3602
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩508,718
₩508,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩508,718
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩508,718
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 3602-10
높이
216 mm
용량
10 mL
관련 카테고리
일반 설명
The 10 mL receiver is graduated from 0 to 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. The graduations intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)