주요 문서
SYND442410
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
10 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware D442410,
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩424,169
₩424,169
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩424,169
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
₩424,169
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D442410
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Similar to D451414 above but with the uptake tube vacuum jacketed to improve distillation performance. The jacket eliminates the possibility of condensation or recrystallization of distillate in the sidearm. With 2 mm PTFE stopcock.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)