주요 문서
Z516295
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Dean-Stark trap
reservoir capacity 8 mL, Joints: ST/NS 29/32 (2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩862,547
₩862,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩862,547
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩862,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
Joints: ST/NS29/32 (2)
저장장치 용량
8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). The 8 mL reservoir version is specifically designed for small scale azeotropic distillation of valuable solvents using heavy water. 2 mm bore PTFE stopcock and 300 mm overall height.
The Modified Dean-Stark Technique (see Fig. 1)
1.
Solvent vapors condense and collect in the receiver
2. The modified Dean-Stark trap separates the two components
3. The heavier than water layer sinks to the bottom of the trap leaving the water on top
4. The solvent is forced back through the inside tube and returned to the boiling flask
5. The upper water layer is drained out through the 2 mm PTFE stopcock
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)