주요 문서
SYNC621120
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
동의어(들):
Synthware C621120, straight condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩191,125
₩191,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩191,125
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩191,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C621120
호스 크기
8 mm
자켓 길이
120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Synthware Allihn condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency and removable hose connections. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)