주요 문서
SYNC251200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
동의어(들):
Synthware C251200, Bulb condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩176,407
₩176,407
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩176,407
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩176,407
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C251200
호스 크기
10 mm
자켓 길이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware Allihn condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (24/40) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)