문서
SYNC254300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
동의어(들):
Synthware C254300, Bulb condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C254300
호스 크기
10 mm
자켓 길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.