주요 문서
SYNA172440
Synthware Kjeldahl trap adapter
joint: ST/NS 24/40, Distance Between Joints: 200 mm
동의어(들):
Synthware A172440, Distilling trap, Kjeldahl trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩188,283
₩188,283
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩188,283
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩188,283
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
A172440
관련 카테고리
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.