주요 문서
SLW4536/32D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 32 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4536/32D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩40,093
₩40,093
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩40,093
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩40,093
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
material
red ETFE
제조업체/상표
4536/32D
SciLabware
피팅
thread fits 32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)