주요 문서
Z502316
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
(for 24/25, 24/40 joints)
동의어(들):
ptfe ring, ptfe sealing
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩114,391
₩114,391
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩114,391
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩114,391
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
조인트
joint 24/25
joint 24/40
포장
pkg of 50 ea
pkg of
제조업체/상표
Glindemann K24
온도 측정 범위
≤250 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
법적 정보
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)