주요 문서
Z503983
Ace O-rings, silicone
wall size 1.78 mm, I.D. 4.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩43,341
₩43,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩43,341
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩43,341
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Ace Glass 7855204
I.D.
4.5 mm
벽 크기
1.78 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Viton® A linear copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene; good chemical resistance
Silicone Elastomer with high-temperature and ozone resistance
FETFE® Fluoroelastomer with TFE additives and high chemical resistance
CAPFE A resilient rubber core encapsulated in nonporous FEP
O-ring measurement
1.
Measure the I.D. and wall thickness (mm) of the existing O-ring.
2. Locate a replacement in the tables that follow.
3. Ace Glass part numbers are provided for convenience.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)