주요 문서
SLW2115/06M
Pyrex® Weighing scoop
10 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 2115/06M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩593,166
₩593,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩593,166
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩593,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 2115/06M
전체 길이
100 mm
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)