주요 문서
Z509353
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size L, anti-static PP
동의어(들):
Weighing Apparatus, Weighing Device
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩163,314
₩163,314
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩163,314
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.71
₩163,314
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
material
anti-static PP
크기
L
포장
pkg of 20 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)